Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Tauchpipetten zur Probenentnahme 10 ml Inhalt 1 * 1 ST
Codice catalogo 612-1361
Nome del fornitore:
HOFMANN GLASTECHNIK
Espandi l'immagine
Tauchpipetten zur Probenentnahme 10 ml Inhalt 1 * 1 ST
Codice catalogo 612-1361
Nome del fornitore:
HOFMANN GLASTECHNIK
Frequently Bought Together
VWR® Measuring Cylinders, Low Form, Class B, Borosilicate Glass
Nome del fornitore: VWR Collection
Matracci tarati, classe A, BLAUBRAND®
Nome del fornitore: Brand
VWR®, Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Burette, rubinetto dritto
Nome del fornitore: VWR Collection
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Matracci tarati, classe A, vetro, trasparente, tappo in plastica NS
Nome del fornitore: VWR Collection