Closing cones, Combi-Stoppers
Coni di chiusura, tappo Combi, in PE, senza lattice e PVC, utilizzi universali per iniezioni senza ago
per la chiusura di punti di iniezione senza ago e siringhe preriempite sigillate, rosso
per la chiusura di punti di iniezione senza ago e siringhe preriempite sigillate, rosso
Nome del fornitore: B. Braun
Vai a
Product Details & Documents
These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
- Unique multifunctional design
- Sterile closing of pre-filled syringes and all kinds of open IV-accesses in IV-Sets
Available in red, blue and white.
Documents
Specifiche
- Colore:rosso
- Descrizione:Coni di chiusura, tappo Combi, in PE, senza lattice e PVC, utilizzi universali per iniezioni senza ago
per la chiusura di punti di iniezione senza ago e siringhe preriempite sigillate - Seq:02