Spazzole per bilance
Setole naturali, 9,5 mm, 27 mm
Codice catalogo 611-9504
Marketsource
Nome del fornitore: VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Spazzole per bilance
Codice catalogo 611-9504
Nome del fornitore: VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Pennelli realizzati con pregiato pelo d'orso.
Specifiche
- Materiale setola:Setole naturali
- Testa della spazzola Ø:9,5 mm
- Lunghezza spazzola:27 mm