Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Spazzole per bilance

Spazzole per bilance

Setole naturali, 5,5 mm, 19 mm
Codice catalogo 611-9501
Nome del fornitore:   VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Spazzole per bilance
Codice catalogo 611-9501
Nome del fornitore:  VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Spazzole per bilance
Spazzole per bilance

Setole naturali, 5,5 mm, 19 mm

Price
3.65 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST Each
Product Details & Documents

Pennelli realizzati con pregiato pelo d'orso.

Specifiche
  • Materiale setola:
    Setole naturali
  • Testa della spazzola Ø:
    5,5 mm
  • Lunghezza spazzola:
    19 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..