Analogue stopwatches, split-second addition timer
Cronometro analogico, leva ad ardiglione, 7 rubini, 1/5 di secondo, 30 minuti, 55 mm
Codice catalogo 609-1129
Nome del fornitore: HANHART
Analogue stopwatches, split-second addition timer
Codice catalogo 609-1129
Nome del fornitore: HANHART
Vai a
Product Details & Documents
Addition timer for time measurement with interrupt option, also drag indicator for split-time measurement.
- Chrome plated brass casing, diamond cut
- Lever, 7 jewels
- Shock resistant, additional dust and water protection
Specifiche
- Ø:55 mm
- Descrizione:Cronometro analogico, leva ad ardiglione, 7 rubini, 1/5 di secondo, 30 minuti