Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flask FB 0 CAL
Codice catalogo 478-4501
Nome del fornitore: KGW
Vai a
Product Details & Documents
Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
- Low evaporation rate
- Easy handling
- Antimagnetic
- Protective casing made of stucco aluminium
Area of application: Biotechnology, medicinal technique, laboratory technique, cooling of small samples and can also be used as insulating flask.
: Conforms with DIN 12492, ISO 3585.
Specifiche
- Descrizione:Dewar flask FB 0 CAL
- Cat. No.:478-4501
- Evaporazione giornaliera:0,25 L
- Modello:FB 0 CAL
- Altezza totale:170 mm
- Peso a vuoto:0,3 kg
- Capacità:0,15 L
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Plug for type FB 9 CAL
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Plug for type FB 12 CAL