Orders LinkContactUsLinkComponent
Tempering beakers
Tempering beakers
2000 ml, 210 mm, 135 mm
Codice catalogo 462-1103
Nome del fornitore:   KGW
Tempering beakers
Codice catalogo 462-1103
Nome del fornitore:  KGW
Tempering beakers
Tempering beakers
2000 ml, 210 mm, 135 mm
Price
SFr. 430.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Coolant ram pressure max. 0,5 bar
  • High thermal resistance
  • Very good chemical resistance
For tempering of liquids. The tempering medium is pumped round the double walled casing with the aid of a thermostat.
Specifiche
  • Ø est:
    135 mm
  • Capacità:
    2000 ml
  • Altezza:
    210 mm