Orders LinkContactUsLinkComponent
Rapid incinerator
Rapid incinerator
SVR/E senza display digitale
Codice catalogo 458-2311
Nome del fornitore:   GESTIGKEIT HARRY
Rapid incinerator
Codice catalogo 458-2311
Nome del fornitore:  GESTIGKEIT HARRY
Rapid incinerator
Rapid incinerator
SVR/E senza display digitale
Price
SFr. 2’280.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rapid incinerator for individual and mass incineration of solid and liquid samples. Temperature range up to 950 °C.
  • Top with 8 holes Ø 34 mm, for porcelain crucibles up to Ø 50 mm
  • A safety switch turns the system off when you open the incineration chamber and back on when you close the incineration chamber
Stainless steel, rust-proof top and housing.
120 min./continuous operation timer with audible signal for process end.
Electronically controlled temperature; heating voltage infinitely variable between 15 and 220 V.
W×D×H: 450×180×310 mm
Mains connection: 220 to 240 V/50 to 60 Hz/2,5 kW
Specifiche
  • Descrizione:
    SVR/E senza display digitale
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Elemento riscaldante di ricambio per SVR/E
    Elemento riscaldante di ricambio per SVR/E
    458-2312
    EH 400
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 474.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Elemento riscaldante di ricambio per SVD 95
    Elemento riscaldante di ricambio per SVD 95
    458-2322
    EH 95
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 564.00 SFr.