Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
2200 W, 360×360 mm, ST72*
Codice catalogo 453-2211
Nome del fornitore:   GESTIGKEIT HARRY
Electrical sandbaths, LHG
Codice catalogo 453-2211
Nome del fornitore:  GESTIGKEIT HARRY
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
2200 W, 360×360 mm, ST72*
Price
SFr. 1’800.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium alloy plate, stainless steel housing with variable temperature control.
  • Robust construction for continuous performance
  • Even temperature is guaranteed over the entire heating surface
Sealed stainless steel frame with a usable height of 50 mm. The sand lays directly in contact with the hotplate. Four adjustable feet ensure extra stability.
Attenzione: With thermostatic regulator.
Specifiche
  • Potenza di riscaldamento:
    2200 W
  • Seq:
    005
  • Dimensioni lastra:
    360×360 mm
  • Tipo:
    ST72*
  • Range di temperatura:
    50…300 °C
  • Cat. No.:
    453-2211
  • Peso:
    14 kg
  • Modello:
    ST 72
  • Potenza:
    2200 W
  • Bagno L×P×A:
    360×360×50 mm
  • L×P×A:
    360×360×220 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Potenza di riscaldamento
    Dimensioni lastra
    Disponibilità
    Price
  • Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
    Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
    453-2232
    4000 W
    440×590 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 4 kg - SFr. 19.10