Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision hotplate, PZ
Precision hotplate, PZ
610×160 mm, 20...300 °C, 2000 W, 620×200 mm, PZ 60
Codice catalogo 453-2134
Nome del fornitore:   GESTIGKEIT HARRY
Precision hotplate, PZ
Codice catalogo 453-2134
Nome del fornitore:  GESTIGKEIT HARRY
Precision hotplate, PZ
610×160 mm, 20...300 °C, 2000 W, 620×200 mm, PZ 60
Price
SFr. 2’860.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision hotplates are equipped with adjustable temperature sensors +5 to +300 °C (PZ28-1 +30 to +110 °C). These sensors function as an emergency control which protect both the appliance and the substance to be heated against dangerous overheating.
Specifiche
  • Superficie riscaldante:
    610×160 mm
  • Potenza di riscaldamento:
    2000 W
  • Temperatura:
    20...300 °C
  • Seq:
    04
  • Dimensioni lastra:
    620×200 mm
  • Tipo:
    PZ 60