Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision hotplate, PZ
Precision hotplate, PZ
200×280 mm, 20...99,9 °C, 500 W, 210×300 mm, PZ 28-1
Codice catalogo 453-2131
Nome del fornitore:   GESTIGKEIT HARRY
Precision hotplate, PZ
Codice catalogo 453-2131
Nome del fornitore:  GESTIGKEIT HARRY
Precision hotplate, PZ
200×280 mm, 20...99,9 °C, 500 W, 210×300 mm, PZ 28-1
Price
SFr. 2’370.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision hotplates are equipped with adjustable temperature sensors +5 to +300 °C (PZ28-1 +30 to +110 °C). These sensors function as an emergency control which protect both the appliance and the substance to be heated against dangerous overheating.
Specifiche
  • Superficie riscaldante:
    200×280 mm
  • Potenza di riscaldamento:
    500 W
  • Temperatura:
    20...99,9 °C
  • Seq:
    01
  • Dimensioni lastra:
    210×300 mm
  • Tipo:
    PZ 28-1