Hotplates
350×500 mm, 50...300 °C, 2850 W, Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Codice catalogo 453-2125
Nome del fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Superficie riscaldante:350×500 mm
- Potenza di riscaldamento:2850 W
- Temperatura:50...300 °C
- Seq:13
- L×P×A:364×514×170 mm
- Tipo:Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate