Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatori Vortex, Vortex-Genie®
Agitatori Vortex, Vortex-Genie®
Agitatore Vortex-Genie® 2T, spina CH
Catalog # 444-9184
Agitatori Vortex, Vortex-Genie®
Catalog # 444-9184
Agitatori Vortex, Vortex-Genie®
Agitatori Vortex, Vortex-Genie®
Agitatore Vortex-Genie® 2T, spina CH
Price
SFr. 743.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agitatori Vortex robusti e affidabili con struttura in metallo solido e piedini in gomma che ne garantiscono la stabilità.
Vortex-Genie® 1 è caratterizzato da un funzionamento a sfioramento e velocità fissa; ideale per la centrifugazione intensa di campioni difficili.
  • Ampia gamma di attacchi disponibili
  • Vortex-Genie ® 2T con funzione timer; sfioramento 1 to 60 sec, senza intervento 1 to 60 min o continuo
  • Utilizzabili in camere fredde o incubatori
Vortex-Genie® 2 ha una velocità variabile per una miscelazione precisa da delicata a vigorosa e offre un controllo senza intervento o a sfioramento. La miscelazione impedisce il versamento, anche con le provette aperte.
Vortex-Genie® 2T presenta le stesse caratteristiche del Vortex-Genie® 2, e, in aggiunta, una funzione timer integrato; inoltre può essere utilizzato in modalità continua non temporizzata.
Delivery information: Vortex-Genie® 1 è dotato di serie di una vaschetta estraibile a cambio rapido per provette singole. Disponibile una piattaforma opzionale di 76 mm adatta per becher, matracci e provette multiple. Vortex-Genie® 2 e 2T sono dotati di serie con una vaschetta estraibile per provette singole e una piattaforma di 76 mm per becher, matracci e provette multiple.
Caution: A seconda della velocità
Kit di base per campioni multipli composto da una piattaforma di 152 mm, un inserto in espanso per 60 microprovette e un inserto in espanso per 1 micropiastra standard
Kit per campioni grandi ideale per miscelazione di becher, matracci e provette di grandi dimensioni. Il kit è composto da una piattaforma concava, 2 fasce elastiche, un inserto in espanso neutro, un inserto in espanso per 4 provette da 29 a 37 mm, un inserto in espanso per 8 provette da 14 a 29 mm e un inserto in espanso per 12 provette da 9 a 16 mm
Accessorio per fiale/provette di dimensioni ridotte per miscelazione vigorosa e completa di massimo quattro provette o fiale di Ø 15 to 17 mm
Accessorio per fiale/provette grandi per miscelazione vigorosa e completa di massimo quattro provette o fiale di Ø 10 to 17 mm
Specifications
  • Descrizione:
    Agitatore Vortex-Genie® 2T, spina CH
  • Cat. No.:
    444-9184
  • Ampiezza di agitazione:
    4 mm
  • Peso:
    4 kg
  • Intervallo di velocità:
    600 - 2700 min⁻¹
  • Modello:
    Vortex-Genie® 2T
  • Capacità max.:
    500 ml*
  • Movimento di agitazione:
    rotatorio
  • L×P×A:
    122×165×165 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5905
    Piattaforma, 152 mm, senza inserto (inserti elencati di seguito)
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 86.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5916
    Piattaforma concava (inserti in schiuma elencati di seguito)
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 233.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5915
    Fasce elastiche per fissare i contenitori sulla piattaforma concava
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 14.30
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5903
    Rivestimento in gomma per piattaforma da Ø 75 mm
    Vortex-Genies
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 59.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-0061
    Inserto a due piani per piastra da 96 pozzetti (si adatta alla piattaforma da 152 mm)
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-9162
    Attacco ampolla/provetta grande****
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 340.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-0443
    Piattaforma con coperchio di gomma, 3"
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 95.20
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-1052
    Supporto per microprovette verticale, 15 ml e 50 ml
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 335.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5917
    Inserti di provette assortiti: 1 per ognuno dei seguenti: vuoto, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm e 29 − 37 mm (si adatta alla piattaforma concava)
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 4 ST - SFr. 97.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-0060
    Set per campioni grandi**
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 340.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-0724
    Attacco TurboMix per microprovette con tappo a pressione o a vite 12×1,5/2,0 ml
    Vortex Genie 2 e Vortex Pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 470.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • SCIISI-0513
    Adattatore per micropiastre per Applied Biosystems
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 233.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-1043
    Supporto per provette orizzontale, 50 ml
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 242.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-9161
    Attacco ampolla/provetta piccolo***
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 233.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-1044
    Supporto per provette orizzontale, 15 ml
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 275.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-1045
    Supporto per microprovette orizzontale (per 24 microprovette)
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 305.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-1046
    Supporto per provette verticale ad alta velocità, 50 ml
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 225.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • SCII0K-0236-408
    Chiusura inferiore con kit di viti
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 85.50
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-1050
    Supporto per provette verticale, 15 ml
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 275.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-1047
    Supporto per provette verticale ad alta velocità, 15 ml
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 254.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-1048
    Supporto per microprovette verticale ad alta velocità
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 284.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-1051
    Supporto per microprovette verticale
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 305.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-1049
    Supporto per provette verticale, 50 ml
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 242.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-0775
    Supporto per 12 microprovette con tappo a vite da 2,0 ml (per attacco TurboMix)
    Vortex-Genies®, tranne Vortex-Genie® 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5914
    Inserto in schiuma per provette da 9 − 16 mm Ø (si adatta alla piattaforma concava)
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 47.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5913
    Inserto in schiuma, vuoto (senza fori) (si adatta alla piattaforma concava)
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 47.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5912
    Inserto in schiuma per provette da 14 − 29 mm Ø (si adatta alla piattaforma concava)
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 47.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5911
    Inserto in schiuma per provette da 29 − 37 mm Ø (si adatta alla piattaforma concava)
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 47.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5921
    Inserto per 60 microprovette (si adatta alla piattaforma da 152 mm)
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 103.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5919
    Inserto per piastre di microtitolazione (si adatta alla piattaforma da 152 mm)
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 106.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5904
    Starter-Set per più campioni*
    Vortex-Genies tranne per Vortex-Genie 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5902
    Piattaforma, Ø 75 mm senza copertura di gomma
    Vortex Genies
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 61.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • SCII0K-0513-900
    Fasce elastiche di ricambio
    Agitatori Vortex-Genie® 2 e Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 KIT - SFr. 14.30
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 444-5901
    Vaschetta estraibile
    Vortex-Genies, Disruptor-Genie
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 59.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • SCII504-0232-00
    Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 2 ST - SFr. 129.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • SCIISI-HP524
    Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 299.00