Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per miscelatori

Accessori per miscelatori

Bicchiere in PC, con coperchio in PC e gruppo di miscelazione, 2000 ml, 2 l
Codice catalogo 431-9221
Nome del fornitore:   WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Codice catalogo 431-9221
Nome del fornitore:  WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Accessori per miscelatori

Bicchiere in PC, con coperchio in PC e gruppo di miscelazione, 2000 ml, 2 l

Price
SFr. 510.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Bicchiere in PC, con coperchio in PC e gruppo di miscelazione, 2000 ml
  • Seq:
    21
  • Per strumento:
    2 l
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..