Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Accessori per miscelatori

Gruppo di miscelazione per mini-bicchiere da 500 ml, 1 l
Codice catalogo 431-9142
Nome del fornitore:   WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Codice catalogo 431-9142
Nome del fornitore:  WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Accessori per miscelatori

Gruppo di miscelazione per mini-bicchiere da 500 ml, 1 l

Price
SFr. 106.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Gruppo di miscelazione per mini-bicchiere da 500 ml
  • Seq:
    08
  • Per strumento:
    1 l