Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, unthreaded | Avantor
Retort rods, unthreaded
13 mm, 750 mm
Katalognr. 241-2115
Anbieter:   HARVARD APPARATUS
Retort rods, unthreaded
Katalognr. 241-2115
Anbieter:  HARVARD APPARATUS
Retort rods, unthreaded
13 mm, 750 mm
Preis
66.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Brilliantly polished stainless steel with good surface hardness that will not score from clamp binding screws
  • Hollow, lightweight rods (Ø 13 mm) with continuously welded walls (1,6 mm thick)
  • Good chemical resistance
  • Red caps
Technische Daten
  • Ø:
    13 mm
  • Lunghezza:
    750 mm
  • Seq:
    05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..