Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, ESD-safe
Forceps, ESD-safe
Punte dritte, extra fini, rinforzate, NK7, nero, 120 mm
Codice catalogo 232-2172
Nome del fornitore:   OUTILS RUBIS
Forceps, ESD-safe
Codice catalogo 232-2172
Nome del fornitore:  OUTILS RUBIS
Forceps, ESD-safe
Forceps, ESD-safe
Punte dritte, extra fini, rinforzate, NK7, nero, 120 mm
Price
SFr. 24.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Conductive Vestamid with 25% fibre glass reinforcement, black. Precise, robust and virtually unbreakable forceps. Very precise; when pressure is applied during work, the tips don’t open.
  • Electrically conductive
  • Very high chemical resistance to acids and bases
  • Heat resistant up to 175 °C
DIN 53482
Certifications: DIN 53482
Specifiche
  • Tipo:
    NK7
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Punte dritte, extra fini, rinforzate
  • Lunghezza:
    120 mm