Pinza, di precisione
Punte dritte, fini, corte, 5, 110 mm
Codice catalogo 232-1221
Nome del fornitore: OUTILS RUBIS
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox. Pinze con punte lavorate di precisione. Ideali per applicazioni che richiedono la massima accuratezza, ad esempio in microscopia, anatomia, biologia, microbiologia, ingegneria genetica e microscopia elettronica.
- Resistente agli acidi
- Resistente all'acido fluoridrico e all'acido nitrico
- 100% antimagnetica
Documents
Specifiche
- Tipo:5
- Descrizione:Punte dritte, fini, corte
- Lunghezza:110 mm