Scoops
85 ml, 155 mm
Codice catalogo 231-0311
Nome del fornitore: SCHROEDER WILESCO
Vai a
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
- Good chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Light, robust and easy to use
Specifiche
- Capacità:85 ml
- Lunghezza:155 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..