Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
480 ml, 310 mm
Codice catalogo 231-0306
Nome del fornitore:   SCHROEDER WILESCO
Scoops
Codice catalogo 231-0306
Nome del fornitore:  SCHROEDER WILESCO
Scoops
Scoops
480 ml, 310 mm
Price
SFr. 12.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Light, robust and easy to use
Specifiche
  • Capacità:
    480 ml
  • Lunghezza:
    310 mm