Conical cork stoppers
27,0 mm, 34,0 mm, 38,0 mm
Codice catalogo 217-9650
Nome del fornitore: BRAEMSWIG
Vai a
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Specifiche
- Ø inferiore:34,0 mm
- Ø superiore:38,0 mm
- Altezza:27,0 mm
- Seq:05