Conical cork stoppers
27,0 mm, 28,0 mm, 32,0 mm
Codice catalogo 217-9645
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
TAPPO IN SUGHERO CONICO 27X32/28MM 1 * 10 pezzi Codice catalogo217-1025
Product 217-1025 is similar to 217-9645 but may have a different manufacturer and/or packaging.
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Specifiche
- Ø inferiore:28,0 mm
- Ø superiore:32,0 mm
- Altezza:27,0 mm
- Seq:02