Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets
Wire baskets
540×255×60 mm
Codice catalogo 216-7452
Nome del fornitore:   HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Codice catalogo 216-7452
Nome del fornitore:  HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Wire baskets
540×255×60 mm
Price
445.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acciaio inox:
  • Two flip handles
  • Base frame is stackable
  • Excellent thermal and chemical resistance
Wire steriliser strainer basket.
Documents
Specifiche
  • L×P×A:
    540×255×60 mm