Wire baskets
240×250×50 mm
Codice catalogo 216-7450
Nome del fornitore: HUPFER METALLWERKE
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio inox:
- Two flip handles
- Base frame is stackable
- Excellent thermal and chemical resistance
Wire steriliser strainer basket.
Documents
HUPF7500053_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- L×P×A:240×250×50 mm