Orders LinkContactUsLinkComponent
Casserole, deep
Casserole, deep
6,5 l, 240 mm, 160 mm
Codice catalogo 216-7132
Nome del fornitore:   CONTACTO
Casserole, deep
Codice catalogo 216-7132
Nome del fornitore:  CONTACTO
Casserole, deep
Casserole, deep
6,5 l, 240 mm, 160 mm
Price
SFr. 145.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Mirror polished
  • With cool grip handles and pouring rim
  • Sandwich base: 8 mm
Suitable for any cooking method including induction, extra heavy gauge.
Specifiche
  • Ø int.:
    240 mm
  • Capacità:
    6,5 l
  • Altezza:
    160 mm
  • Seq:
    03