Orders LinkContactUsLinkComponent
Casserole/braising pan
Casserole/braising pan
4,5 l, 215 mm, 120 mm
Codice catalogo 216-7122
Nome del fornitore:   CONTACTO
Casserole/braising pan
Codice catalogo 216-7122
Nome del fornitore:  CONTACTO
Casserole/braising pan
Casserole/braising pan
4,5 l, 215 mm, 120 mm
Price
67.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Mirror polished
  • With cool grip handles and pouring rim
  • 8 mm sandwich base
Suitable for any cooking method including induction, extra heavy gauge.
Specifiche
  • Ø int.:
    215 mm
  • Capacità:
    4,5 l
  • Altezza:
    120 mm