Orders LinkContactUsLinkComponent
Casserole/braising pan
Casserole/braising pan
1,5 l, 160 mm, 80 mm
Codice catalogo 216-7120
Nome del fornitore:   CONTACTO
Casserole/braising pan
Codice catalogo 216-7120
Nome del fornitore:  CONTACTO
Casserole/braising pan
Casserole/braising pan
1,5 l, 160 mm, 80 mm
Price
SFr. 44.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Mirror polished
  • With cool grip handles and pouring rim
  • 8 mm sandwich base
Suitable for any cooking method including induction, extra heavy gauge.
Specifiche
  • Ø int.:
    160 mm
  • Capacità:
    1,5 l
  • Altezza:
    80 mm