Tappi
48 mm
Codice catalogo RIXI8-1080-48_U
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
in metallo, bianco
- Per barattoli con tappo a vite da 216-3620 a 216-3624
- Buone proprietà di tenuta ermetica
- Formato conveniente
Documents
RIXI8-1080-43_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Filettatura:48 mm
- Seq:02