Racks for test tubes
36 (3×12), Acciaio inossidabile, 250×70×68 mm
Codice catalogo 212-6475
Nome del fornitore: HUPFER METALLWERKE
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, electrolytically or steel polished, polyamide coated.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance (polyamide coating resistant up to 80 °C)
- Robust, stable construction and easy to clean
Rack in filo con piano di secondo livello, 21 mm di altezza. Altezza totale 68 mm. Altezza foro 18×18 mm.
Documents
HUPF7500627_TDS_EN HUPF7500648_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- N. di fori:36 (3×12)
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:05
- L×P×A:250×70×68 mm