Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette
Rack per provette
24 (2×12), Acciaio inossidabile, 250×50×68 mm
Codice catalogo 212-6470
Nome del fornitore:   HUPFER METALLWERKE
Rack per provette
Codice catalogo 212-6470
Nome del fornitore:  HUPFER METALLWERKE
Rack per provette
Rack per provette
24 (2×12), Acciaio inossidabile, 250×50×68 mm
Price
SFr. 168.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile, antiruggine, elettroliticamente o lucido acciaio, rivestito in poliammide.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Eccellente resistenza termica (rivestimento in poliammide resistente fino a 80 °C)
  • Costruzione robusta e stabile e facile da pulire
Rack a filo con secondo livello, altezza 21 mm. Altezza totale 68 mm. Dimensione foro 18×18 mm.
Specifiche
  • N. di fori:
    24 (2×12)
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • L×P×A:
    250×50×68 mm