Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for test tubes
Racks for test tubes
48 (4×12), Acciaio, ricoperto in PA, 250×90×68 mm
Codice catalogo 212-6430
Nome del fornitore:   HUPFER METALLWERKE
Racks for test tubes
Codice catalogo 212-6430
Nome del fornitore:  HUPFER METALLWERKE
Racks for test tubes
Racks for test tubes
48 (4×12), Acciaio, ricoperto in PA, 250×90×68 mm
Price
178.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, electrolytically or steel polished, polyamide coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance (polyamide coating resistant up to 80 °C)
  • Robust, stable construction and easy to clean
Rack in filo con piano di secondo livello, 21 mm di altezza. Altezza totale 68 mm. Altezza foro 18×18 mm.
Specifiche
  • N. di fori:
    48 (4×12)
  • Materiale:
    Acciaio, ricoperto in PA
  • Seq:
    15
  • L×P×A:
    250×90×68 mm