Racks for test tubes
24 (2×12), Acciaio, ricoperto in PA, 250×50×68 mm
N° de catalogue 212-6420
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, electrolytically or steel polished, polyamide coated.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance (polyamide coating resistant up to 80 °C)
- Robust, stable construction and easy to clean
Rack in filo con piano di secondo livello, 21 mm di altezza. Altezza totale 68 mm. Altezza foro 18×18 mm.
Documents
HUPF7500627_TDS_EN HUPF7500648_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- N. di fori:24 (2×12)
- Materiale:Acciaio, ricoperto in PA
- Seq:12
- L×P×A:250×50×68 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.