Rack per provette
24 (2×12), Acciaio, ricoperto in PA, 250×50×68 mm
Codice catalogo 212-6420
Nome del fornitore: HUPFER METALLWERKE
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile, antiruggine, elettroliticamente o lucido acciaio, rivestito in poliammide.
- Eccellente resistenza chimica
- Eccellente resistenza termica (rivestimento in poliammide resistente fino a 80 °C)
- Costruzione robusta e stabile e facile da pulire
Rack a filo con secondo livello, altezza 21 mm. Altezza totale 68 mm. Dimensione foro 18×18 mm.
Documents
HUPF7500627_TDS_EN HUPF7500648_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- N. di fori:24 (2×12)
- Materiale:Acciaio, ricoperto in PA
- L×P×A:250×50×68 mm