Racks for test tubes
24 (4×6), Acciaio, ricoperto in PA, 130×90×68 mm
N° de catalogue 212-6415
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, electrolytically or steel polished, polyamide coated.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance (polyamide coating resistant up to 80 °C)
- Robust, stable construction and easy to clean
Rack in filo con piano di secondo livello, 21 mm di altezza. Altezza totale 68 mm. Altezza foro 18×18 mm.
Documents
HUPF7500627_TDS_EN HUPF7500648_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- N. di fori:24 (4×6)
- Materiale:Acciaio, ricoperto in PA
- Seq:13
- L×P×A:130×90×68 mm