Orders LinkContactUsLinkComponent
Spazzole da laboratorio
Spazzole da laboratorio
Size 0, Peli caprini, 6 mm
Codice catalogo 149-2140
Marketsource
Nome del fornitore:   VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Spazzole da laboratorio
Codice catalogo 149-2140
Nome del fornitore:  VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Marketsource
Spazzole da laboratorio
Spazzole da laboratorio
Size 0, Peli caprini, 6 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This brush range covers a wide variety of applications thanks to the number of styles on offer.
  • Paintbrush made of pale ox hair
  • Red marten brush — pure marten hair with black painted wooden handle
  • Goat-hair brush — oval, on wooden handle
  • Wide bear-hair brush, flat handle
Set 1: Contains 1 red marten brush in each size, sizes 1 to 5.
Specifiche
  • Materiale setola:
    Peli caprini
  • Testa della spazzola Ø:
    6 mm
  • Descrizione:
    Size 0