Scaletta di sicurezza
Gradini di sicurezza, 3 gradini, 690 mm, 7,0 kg
139-9936
Scaletta di sicurezza leggera in alluminio. Robuste, guide doppie con rinforzi robusti, resistenti alla tensione e alla pressione per maggiore stabilità. L'altezza della piattaforma corrisponde all'altezza del gradino più alto.
- Piedini in plastica antiscivolo
- Le ampie pedate (36×23 cm) sono coperte da un rivestimento in gomma antiscivolo.
TÜV tested (DIN 4566 and 4567).
: Testati TÜV (DIN 4566 e 4567).
- Descrizione:Gradini di sicurezza, 3 gradini
- Altezza:690 mm
- Peso:7,0 kg