Scaletta di sicurezza
Gradini di sicurezza, 2 gradini, 460 mm, 4,2 kg
Katalognr. 139-9935
Anbieter: WAKU GERATE
Direkt zu
Product Details & Documents
Scaletta di sicurezza leggera in alluminio. Robuste, guide doppie con rinforzi robusti, resistenti alla tensione e alla pressione per maggiore stabilità. L'altezza della piattaforma corrisponde all'altezza del gradino più alto.
- Piedini in plastica antiscivolo
- Le ampie pedate (36×23 cm) sono coperte da un rivestimento in gomma antiscivolo.
TÜV tested (DIN 4566 and 4567).
Certifications: Testati TÜV (DIN 4566 e 4567).
Technische Daten
- Descrizione:Gradini di sicurezza, 2 gradini
- Altezza:460 mm
- Peso:4,2 kg