Scaffali cromati
Ripiano aggiuntivo, approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère), Acciaio cromato, 915×535×1600 mm
Catalog # 132-3928
Supplier: Metro International
Jump to:
Product Details & Documents
Sistema di scaffalature flessibile e modulare. Assemblaggio facile e veloce, per soddisfare tutte le esigenze. Grazie a speciali meccanismi di bloccaggio, l'altezza dei ripiani può essere regolata in pochi minuti, senza nessuno strumento, garantendo contemporaneamente, una struttura solida e sicura. La scaffalatura componibile può essere utilizzata per espandere il sistema base o può essere configurata separatamente.
- Assemblaggio facile e veloce, per soddisfare esigenze specifiche
- Ogni unità comprende quattro ripiani
- Altezza: 1600 mm
- Capacità di carico: circa 1000 kg (circa 250 kg per ripiano)
Made of superior chromium plated steel.
Specifications
- Capacità:approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
- Descrizione:Ripiano aggiuntivo
- Materiale:Acciaio cromato
- Seq:07
- L×P×A:915×535×1600 mm