Scaffali cromati
Scaffale di base, approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère), Acciaio cromato, 1070×460×1600 mm
Codice catalogo 132-3923
Nome del fornitore: Metro International
Vai a
Product Details & Documents
Sistema di scaffalature flessibile e modulare. Assemblaggio facile e veloce, per soddisfare tutte le esigenze. Grazie a speciali meccanismi di bloccaggio, l'altezza dei ripiani può essere regolata in pochi minuti, senza nessuno strumento, garantendo contemporaneamente, una struttura solida e sicura. La scaffalatura componibile può essere utilizzata per espandere il sistema base o può essere configurata separatamente.
- Assemblaggio facile e veloce, per soddisfare esigenze specifiche
- Ogni unità comprende quattro ripiani
- Altezza: 1600 mm
- Capacità di carico: circa 1000 kg (circa 250 kg per ripiano)
Made of superior chromium plated steel.
Specifiche
- Capacità:approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
- Descrizione:Scaffale di base
- Materiale:Acciaio cromato
- Seq:03
- L×P×A:1070×460×1600 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..