Scaffali cromati
Ripiano aggiuntivo, approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère), Acciaio cromato, 915×460×1600 mm
Codice catalogo 132-3922
Nome del fornitore: Metro International
Vai a
Product Details & Documents
Sistema di scaffalature flessibile e modulare. Assemblaggio facile e veloce, per soddisfare tutte le esigenze. Grazie a speciali meccanismi di bloccaggio, l'altezza dei ripiani può essere regolata in pochi minuti, senza nessuno strumento, garantendo contemporaneamente, una struttura solida e sicura. La scaffalatura componibile può essere utilizzata per espandere il sistema base o può essere configurata separatamente.
- Assemblaggio facile e veloce, per soddisfare esigenze specifiche
- Ogni unità comprende quattro ripiani
- Altezza: 1600 mm
- Capacità di carico: circa 1000 kg (circa 250 kg per ripiano)
Made of superior chromium plated steel.
Specifiche
- Capacità:approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
- Descrizione:Ripiano aggiuntivo
- Materiale:Acciaio cromato
- Seq:06
- L×P×A:915×460×1600 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.