Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, hazardous substance
Hazard labels, 52×52 mm
Codice catalogo 116-1572
Nome del fornitore:   LAB IN
Labels, hazardous substance
Codice catalogo 116-1572
Nome del fornitore:  LAB IN
Labels, hazardous substance
Hazard labels, 52×52 mm
Price
SFr. 6.60
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Hazardous substance labels from self- adhesive foil for containers.
  • Available in three dimensions
Acc. GefStoffV.
Specifiche
  • Descrizione:
    Hazard labels
  • Dimensioni:
    52×52 mm
  • Seq:
    33