Panni per operazioni delicate, Multisoft
bianco, 340×320 mm, 20 confezioni da 25
Codice catalogo 115-2727
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Panni per operazioni delicate, Multisoft
Codice catalogo 115-2727
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Vai a
Product Details & Documents
Soft non woven cloths made of Airlaid material, ideal for sensitive applications.
- Solvent resistant and highly absorbent
- Tear resistant, voluminous and lint-free
- Packed in convenient dispensing box for single sheet dispensing
Specifiche
- Confezione:20 confezioni da 25
- Colore:bianco
- L×L:340×320 mm