Orders LinkContactUsLinkComponent
Panni per operazioni delicate, Multisoft
bianco, 340×320 mm, Confezione da 25
Panni per operazioni delicate, Multisoft
  115-2726
Panni per operazioni delicate, Multisoft
Panni per operazioni delicate, Multisoft
bianco, 340×320 mm, Confezione da 25
3.30 SFr.
1 * 25 ST
Soft non woven cloths made of Airlaid material, ideal for sensitive applications.
  • Solvent resistant and highly absorbent
  • Tear resistant, voluminous and lint-free
  • Packed in convenient dispensing box for single sheet dispensing
  • Confezione:
    Confezione da 25
  • Colore:
    bianco
  • L×L:
    340×320 mm