Holder for wipe boxes
Small holder for one wipe box, 118×122×84 mm
Codice catalogo 115-2105
Nome del fornitore: HEATHROW
Vai a
Product Details & Documents
These clear acrylic holders fit boxes of small or large wipes from most major brands, for example KIMWIPES*.
- Can be wall-mounted or put on a shelf or table
- Smaller version attaches with double-back tape, larger version needs to be mounted with screws
- Mounting materials included
Specifiche
- Descrizione:Small holder for one wipe box
- L×P×A:118×122×84 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..