PE gloves
For men, L, trasparente, 300 mm, 0,025 mm, 100/bag
Codice catalogo 112-0061
Nome del fornitore: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
Vai a
Product Details & Documents
Gloves packed in poly bag. Suitable for use in non hazardous environments.
- Powder-free
- Textured for a reliable grip
- Ambidextrous
- No toxic admixtures, no heavy metal, free from formaldehyde
Colour: Transparent
Specifiche
- Dimensione del guanto:L
- Confezione:100/bag
- Colore:trasparente
- Lunghezza:300 mm
- Seq:02
- Spessore:0,025 mm
- Modello:For men
- Monouso/riutilizzabile:monouso
- Talcati/non talcati:Non talcati
- Cat. No.:112-0061
- Ambidestro/mano specifico:ambidestro