Orders LinkContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, high-purity
Qualitative filter papers, high-purity
292, 185 mm
Codice catalogo 515-1468
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Sartorius
Qualitative filter papers, high-purity
Codice catalogo 515-1468
Nome del fornitore:  Sartorius
   Produzione a basso impatto
Qualitative filter papers, high-purity
Qualitative filter papers, high-purity
292, 185 mm
Price
SFr. 87.10
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Grades 292 and 292a are suitable for soil analyses because that are low in nitrogen. Grades 131 and 132 are used in phosphate or sodium determination.
Specifiche
  • Grado:
    292
  • Seq:
    39
  • Taglia:
    185 mm
  • Cat. No.:
    515-1468
  • Peso:
    87 g/m²
  • Spessore:
    0,18 mm
  • Contenuto di cenere:
    <0,06%
  • Ritenzione delle particelle:
    5 - 8 µm
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable Energy Certificate
  • Velocità di filtrazione:
    45 s