Orders LinkContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, high-purity
292, 125 mm
  515-1446
   Produzione a basso impatto
 :   Sartorius
Qualitative filter papers, high-purity
  515-1446
 :  Sartorius
   Produzione a basso impatto
Qualitative filter papers, high-purity
Qualitative filter papers, high-purity
292, 125 mm
SFr. 32.90
1 * 100 ST
These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Grades 292 and 292a are suitable for soil analyses because that are low in nitrogen. Grades 131 and 132 are used in phosphate or sodium determination.
  • Grado:
    292
  • Seq:
    9
  • Taglia:
    125 mm
  • Cat. No.:
    515-1446
  • Peso:
    87 g/m²
  • Spessore:
    0,18 mm
  • Contenuto di cenere:
    <0,06%
  • Ritenzione delle particelle:
    5 - 8 µm
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable Energy Certificate
  • Velocità di filtrazione:
    45 s