Orders LinkContactUsLinkComponent
Vial racks, LaboBox-System
Vial racks, LaboBox-System
Cylindrical hole, -, 12,5 mm, 50
Codice catalogo 218-1630
Nome del fornitore:   NEOLAB
Vial racks, LaboBox-System
Codice catalogo 218-1630
Nome del fornitore:  NEOLAB
Vial racks, LaboBox-System
Vial racks, LaboBox-System
Cylindrical hole, -, 12,5 mm, 50
Price
SFr. 10.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PC, transparent.
  • Alphanumerical grid
  • Temperature resistant from −130 to +130 °C
  • Autoclavable
W×D×H: 164×76×28 mm
Specifiche
  • Per provette:
    -
  • N. di fori:
    50
  • Ø esterno tubo:
    12,5 mm
  • Descrizione:
    Cylindrical hole
  • Seq:
    02