Vial racks, LaboBox-System
Conical hole, 1,5 ml, - mm, 60
Codice catalogo 218-1632
Nome del fornitore: NEOLAB
Vai a
Product Details & Documents
PC, transparent.
- Alphanumerical grid
- Temperature resistant from −130 to +130 °C
- Autoclavable
W×D×H: 164×76×28 mm
Specifiche
- Per provette:1,5 ml
- N. di fori:60
- Ø esterno tubo:- mm
- Descrizione:Conical hole
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.