Spider evaporators
Spider with evaporating flasks, SJ24/40, glass, 100 ml, For simultaneous distillation from 5×100 ml evaporating flasks with 24/40 NS Joint
Codice catalogo BUCH011575
Nome del fornitore: BUCHI
Vai a
Product Details & Documents
Spider evaporators are ideal when users need to concentrate several samples under the same conditions.
- Models for distillation with evaporating or cylindrical flasks available
- Parallel distillation saves time
Specifiche
- Descrizione:Spider with evaporating flasks, SJ24/40, glass, 100 ml
- Tipo:For simultaneous distillation from 5×100 ml evaporating flasks with 24/40 NS Joint
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..